Documenti fondamentali
W206903
Sigma-Aldrich
Isoamyl formate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Isopentyl formate
Scegli un formato
W206903-SAMPLE
CHF 60.20
1 KG
CHF 91.10
9 KG
CHF 444.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W206903-SAMPLE
CHF 60.20
1 KG
CHF 91.10
9 KG
CHF 444.00
About This Item
Formula condensata:
HCOOCH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero FEMA:
2069
Beilstein:
1739893
Numero CE:
N° CoE:
500
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.162
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
10 mmHg ( 17.1 °C)
Saggio
≥97%
Limite di esplosione
8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. ebollizione
123-124 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; fruity
Stringa SMILE
[H]C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
XKYICAQFSCFURC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)