Documenti fondamentali
W202118
Sigma-Aldrich
Allyl butyrate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Allyl butanoate, Butanoic acid 2-propen-1-yl ester
Scegli un formato
W202118-SAMPLE-K
CHF 52.50
1 KG
CHF 237.00
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W202118-SAMPLE-K
CHF 52.50
1 KG
CHF 237.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero FEMA:
2021
Numero CE:
N° CoE:
280
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.054
NACRES:
NA.21
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
44-45 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; waxy; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
RMZIOVJHUJAAEY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)