Documenti fondamentali
8.18003
Sigma-Aldrich
Silver trifluoroacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Silver trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid silver salt
Scegli un formato
10 G
CHF 269.00
25 G
CHF 641.00
CHF 269.00
0 left in stock
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 269.00
25 G
CHF 641.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2AgF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
221-004-0
NACRES:
NA.22
CHF 269.00
0 left in stock
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
257-260 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ag]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Ag/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (from Ag): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3