Documenti
8.21078
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-α-Terpineol
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(-)-α-Terpineol, p-Menth-1-en-8-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
233-986-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Potenza
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. eboll.
215-217 °C/1013 hPa
Punto di fusione
36 °C
Temp. transizione
flash point 90 °C
Densità
0.935 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Optical rotation α 20/D (c=20 in Ethanol): -102.5 - -97.5 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Eduardo Coelho et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-07)
Knowledge of composition of beverages volatile fraction is essential for understanding their sensory attributes. Analysis of volatile compounds predominantly resorts to gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). Often a previous concentration step is required to quantify compounds found at