538221
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate
mixture of isomers, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
tecniche
GC/MS: suitable
Impurezze
≤0.10% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
255 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C12H24O3/c1-8(2)10(13)12(5,6)7-15-11(14)9(3)4/h8-10,13H,7H2,1-6H3
DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
251.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
122 °C - closed cup