8.14506
Chlorobenzene
special quality for synthesis
Sinonimo/i:
Chlorobenzene, Phenyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
12 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
590 °C
Potenza
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.3-11 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
132 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-45 °C
Temp. transizione
flash point 27 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Water (K. F.): ≤ 0.03 %
Free acid: ≤ 0.0002 meq/ml
Free alkali: ≤ 0.0002 meq/ml
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C