Merck
Tutte le immagini(9)
Documenti
1.04379
Supelco
n-eptano
greener alternative
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Eptano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1730763
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
205-563-8
NACRES:
NB.21
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
433 °F
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
7 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. eboll.
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -4 °C
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Stringa SMILE
CCCCCCC
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
I solventi di grado EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio e sono frequentemente utilizzati nelle applicazioni di laboratorio più impegnative e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce a livello globale le specifiche di prodotto migliori e più ampie. Dichiariamo che i nostri solventi EMSURE sono conformi alle ACS, alle normative inerenti ai reagenti della Farmacopea Europea corrispondente (Reag. Ph Eur), nonché agli standard ISO
Applicazioni
L′n-eptano viene usato come:
  • Solvente nell′estrazione di idrocarburi contenenti zolfo.
  • Substrato nella doppia ossidazione di alcani a catena di media lunghezza.
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99 %
Identificazione (IR): conforme
Colore: ≤ 10 Hazen
Acido libero (come CH₃COOH): ≤ 0,0005 %
Densità (d 20 °C/20 °C): 0,683 - 0,686
Indice di rifrazione (n 20/D): 1,387 - 1,388
Intervallo di ebollizione (97°C-98°C): ≥ 95 % (v/v)
Idrocarburi aromatici (come C₆H₆): ≤ 0,1 %
Composti dello Zolfo (come S): ≤ 0,005 %
Sostanze facilmente carbonizzabili: conformi
Al (alluminio): ≤ 0,00001%
B (boro): ≤ 0,000002 %
Ba (bario): ≤ 0,00001 %
Ca (calcio): ≤ 0,00005
Cd (cadmio): ≤ 0,000005 %
Co (cobalto): ≤ 0,000002 %
Cr (cromo): ≤ 0,000002 %
Cu (rame): ≤ 0,000002 %
Fe (ferro): ≤ 0,00001 %
Mg (magnesio): ≤ 0,00001 %
Mn (manganese): ≤ 0,000002 %
Ni (nichel): ≤ 0,000002 %
Pb (piombo): ≤ 0,00001 %
Sn (stagno): ≤ 0,00001 %
Zn (zinco): ≤ 0,00001 %
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,001 %
Acqua: ≤ 0,01 %
Ph Eur-reagente
Altre note
Ci adoperiamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. L′eptano è un solvente preferibile all'esano sul piano dell′impatto ambientale; per questo si inserisce nella categoria “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Eptano ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
H2198
Eptano
Eptano puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)
Sigma-Aldrich
32287
Eptano
Eptano suitable for HPLC, ≥99%
Sigma-Aldrich
34873
Eptano
Pentano EMPLURA®
Supelco
8.20957
Pentano
In Vitro Double Oxidation of n-Heptane with Direct Cofactor Regeneration
Christina A M et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 1787-1798, 355-355 (2013)
Removal of 2-and 3-methylthiophene from their mixtures with n-heptane using tetrahexylammonium bromide-based deep eutectic solvents as extractive desulfurization agents
Ruth D A et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 125, 172-179 (2018)
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.