8.22254
Acido formico
for synthesis
Sinonimo/i:
Methanoic acid, Formylic acid
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (acidimetric)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1004 °F
Limite di esplosione
12-38 % (v/v)
57 %
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
tecniche
electrophoresis: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 49.5 °C
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Atmospheric Implications: Provides insights into the large and ubiquitous source of atmospheric formic acid, affecting precipitation chemistry and acidity (Millet et al., 2015).
- Sustainable Production: Covers the sustainability aspects of formic acid production and its role in bridging power and chemical industries (Bulushev & Ross, 2018).
- Hydrogen Energy Carrier: Explores formic acid as a potential hydrogen storage medium, focusing on its applications in low-carbon energy systems (Singh et al., 2016).
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.221
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49.5 °C - closed cup
Protocolli
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.