Documenti
8.07334
Sigma-Aldrich
2-Phenylethylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Phenylethylamine, Phenethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
200-574-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
425 °C
Potenza
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.0-5.5 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 4.3 g/L in H2O)
kinematic viscosity
2.40 cSt(23 °C)
P. eboll.
200-202 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-60 °C
Temp. transizione
flash point 81 °C
Solubilità
63.25 g/L
Densità
0.96 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.960 - 0.962
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup