P32406
3-Phenyl-1-propylamine
98%
Sinonimo/i:
3-Phenylpropylamine, γ-Aminopropylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. eboll.
221 °C (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8,10H2
LYUQWQRTDLVQGA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter