Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 30.70 |
1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 65.00 |
50 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’630.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO(CH2)6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
211-074-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
crystals
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartivapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
320 °C
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6.6-16 % (v/v)
pH
7.6 (20 °C, 900 g/L in H2O)
bp
253-260 °C
mp
37-42 °C
transition temp
flash point 147 °C
solubility
5000 g/L
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
bulk density
530 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,6-Hexanediol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup