Documenti fondamentali
433810
Sigma-Aldrich
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
99%
Sinonimo/i:
(−)-Bis[(S)-α-methylbenzyl]amine, [S-(R*,R*)]-(−)-Bis(α-methylbenzyl)amine
About This Item
Formula condensata:
[C6H5CH(CH3)]2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]/D −159°, c = 2 in ethanol
Purezza ottica
ee: ≥99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.5525 (lit.)
P. ebollizione
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
C[C@H](N[C@@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16/h3-14,17H,1-2H3/t13-,14-/m0/s1
NXLACVVNHYIYJN-KBPBESRZSA-N
Applicazioni
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine can be used as:
  • A key intermediate in the synthesis of phosphoramidite (Feringa) ligands.[1]
  • A reactant in the preparation of C(18)-C(24) unit of a novel macrolide compound lasonolide A.[2]
  • A starting material in the synthesis of tacrine−huperzine A hybrid.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Asymmetric synthesis of the C(18)-C(24) unit of lasonolide A
Nowakowski M and Hoffmann HMR
Tetrahedron Letters, 38(6), 1001-1004 (1997)
(R)-2, 2′-Binaphthoyl-(S, S)-di (1-phenylethyl) aminophosphine. scalable protocols for the syntheses of phosphoramidite (feringa) ligands
Organic Syntheses (2008)
Enantioselective synthesis of tacrine-huperzine A hybrids. Preparative chiral MPLC separation of their racemic mixtures and absolute configuration assignments by X-ray diffraction analysis
Camps P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(5), 835-849 (1998)