The current swabs work in both the Lighting MVP and the MVP ICON.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 460.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 460.00
Quality Segment
product line
MVP ICON®
packaging
pkg of 100 units (swabs; BC64003-100TST)
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
cannabis testing
food and beverages
personnel monitoring (monitoring)
surface monitoring
compatibility
for use with MVP ICON instrument
detection method
bioluminescent
storage temp.
2-30°C, room temp
General description
® L′ATP è presente nella maggior parte dei residui alimentari e in tutte le cellule di batteri, lieviti e muffe.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Il design di qualità del tampone esclude le variazioni nella tecnica di raccolta dell′operatore, aumentando la riproducibilità e garantendo una misurazione ogni volta accurata e costante del tampone.
- Si misura l′emissione luminosa del reagente, non la superficie del dispositivo solido, garantendo un elevato livello di ripetibilità.
- Il reagente defluisce lungo lo stelo cavo del dispositivo di campionamento portando via in modo uniforme l′ATP dall′estremità di campionamento fino al fondo della provetta di raccolta, garantendo un elevato livello di accuratezza.
- L′attivazione di questi dispositivi di campionamento richiede un solo passaggio eseguibile con una sola mano, lasciando libera l′altra mano per altre operazioni.
Aumenta la flessibilità dei propri programmi
- Il tampone proprietario neutralizzante presente nel tampone riduce al minimo la potenziale interferenza dell′igienizzante per cui è possibile effettuare le misurazioni prima OPPURE dopo l′igienizzazione, lasciando all′operatore la scelta del momento più comodo per effettuare le analisi.
- Riduce al minimo l′effetto potenziale di igienizzanti usati comunemente come: Quat, cloro e acido peracetico.
- Riduce i falsi negativi e i falsi positivi causati dalla soppressione o dall′amplificazione degli igienizzanti sui tamponi della concorrenza.
Comodo da conservare
- I dispositivi di campionamento si conservano a temperatura ambiente, senza necessità di refrigerazione, liberando prezioso spazio refrigerato per altre esigenze.
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioControl, ATP Surface Sampling Swab for HACCP Management | description BioControl, ATP Liquid Sampling Swab for HACCP Management | description BioControl, ATP Positive Control | description BioControl, ICON ATP Monitoring for HACCP Management |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| packaging pkg of 100 units (swabs; BC64003-100TST) | packaging box of 100 ea | packaging box of 25 tests | packaging pkg of 1 ea |
| storage temp. 2-30°C, room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| detection method bioluminescent | detection method bioluminescent | detection method - | detection method bioluminescent |
| compatibility for use with MVP ICON instrument | compatibility for use with MVP ICON instrument | compatibility for use with MVP ICON instrument | compatibility - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Are these surface sampling device swabs compatible with older versions of the Lightning MVP instruments? My unit was purchased in 2005. Thank you.
1 answer-