Documenti
8.03603
Sigma-Aldrich
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, Pyrrolidino[1,2:a]1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, DBN
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
221-087-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
110 °C/20 hPa
Temp. transizione
flash point 94 °C
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.041
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup