Documenti fondamentali
8.00691
Sigma-Aldrich
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O6S · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-555-6
NACRES:
NA.22
pH:
<0.5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
crystals
Potenza
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<0.5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Punto di fusione
109-117 °C (anhydrous substance)
Temp. transizione
flash point 150 °C
Solubilità
soluble 987 g/L
Densità
0.8 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
310 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)c1cc(c(cc1)O)C(=O)O.C.C
InChI
1S/C7H6O6S.2CH4/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H4
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Heavy metals (as Pb): ≤ 0,001 %(m)
Identity (IR): conforms
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1