Documenti fondamentali
71009-M
Millipore
CytoBuster Protein Extraction Reagent
Simple extraction of soluble protein from mammalian and insect cells
Sinonimo/i:
Cell Lysis Reagent, Protein Extraction Buffer
Scegli un formato
50 ML
CHF 96.80
250 ML
CHF 700.00
CHF 96.80
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 96.80
250 ML
CHF 700.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106510
NACRES:
NA.77
CHF 96.80
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
The CytoBuster Protein Extraction Reagent is a proprietary formulation of detergents optimized for efficient extraction of soluble proteins from mammalian and insect cells. The gentle, non-ionic composition of CytoBuster Protein Extraction Reagent enables isolation of functionally active endogenous or expressed proteins without a need for secondary treatment such as sonication or freeze/thaw. CytoBuster Protein Extraction Reagent has been specifically formulated for utilization in Western blotting, immunoprecipitation, and kinase/phosphatase assays. The reagent is compatible with protease inhibitors, kinase inhibitors, and phosphatase inhibitors.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
CytoBuster Protein Extraction Reagent is a formulation of detergents prepared for the efficient extraction of soluble proteins from mammalian cells
Contenuto correlato
La nostra pagina dedicata ai metodi di lisi cellulare e di estrazione delle proteine offre una panoramica di varie tecniche, dalla solubilizzazione con detergente alla disgregazione meccanica, per ogni esigenze della ricerca.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.