69839-M
T4 DNA Ligase - Novagen
Qualified under the most stringent cloning conditions
Sinonimo/i:
DNA Ligation
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
dry ice
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Note legali
WGK 2