648490
TRPC3 Channel Inhibitor, Pyr3
The TRPC3 Channel Inhibitor, Pyr3, also referenced under CAS 1160514-60-2, controls the biological activity of TRPC3 Channel. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
TRPC3 Channel Inhibitor, Pyr3, Ethyl-1-(4-(2,3,3-trichloroacrylamide)phenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate, SB-360475, CRAC Channel Inhibitor II
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1[n](ncc1C(=O)OCC)c2ccc(cc2)NC(=O)C(=C(Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C16H11Cl3F3N3O3/c1-2-28-15(27)10-7-23-25(12(10)16(20,21)22)9-5-3-8(4-6-9)24-14(26)11(17)13(18)19/h3-7H,2H2,1H3,(H,24,26)
RZHGONNSASQOAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kiyonaka, S., et al. 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 5400.
WGK 2