572630
SU-5402
≥95% (HPLC), lyophilized solid, FGFR1 inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
SU5402, 3-[3-(2-Carboxyethyl)-4-methylpyrrol-2-methylidenyl]-2-indolinone
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SU5402, SU5402, CAS 215543-92-3, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of the tyrosine kinase activity of FGFR1 (IC₅₀ = 10-20 µM in the presence of 1 mM ATP).
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-10-9-18-15(11(10)6-7-16(20)21)8-13-12-4-2-3-5-14(12)19-17(13)22/h2-5,8-9,18H,6-7H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/b13-8-
JNDVEAXZWJIOKB-JYRVWZFOSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1)
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1