Vai a
ROAHAHA
Roche
Anti-HA ad alta affinità
from rat IgG1
Sinonimo/i:
anticorpo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.54
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3F10, monoclonal
Application:
—
Citations:
41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F10, monoclonal
form
lyophilized
packaging
pkg of 50 μg (11867423001), pkg of 500 μg (11867431001)
manufacturer/tradename
Roche
isotype
IgG1
epitope sequence
YPYDVPDYA
storage temp.
2-8°C
General description
Anti-HA ad alta affinità è un anticorpo monoclonale rivolto contro il peptide HA (clone 3F10). Anti-HA ad alta affinità riconosce la sequenza del peptide HA (YPYDVPDYA), derivata dalla proteina emoagglutinina dell′influenza. L′anticorpo ne riconosce il determinante antigenico anche quando l′epitopo del peptide HA viene introdotto in proteine ricombinanti non correlate con una tecnica definita “epitope-tagging” (marcatura con epitopo).
Immunogen
Aminoacidi 98-106 della proteina emoagglutinina del virus dell′influenza umana
Application
Usare Anti-HA ad alta affinità per rilevare la proteina nativa emoagglutinina dell′influenza e le proteine ricombinanti che contengono l′epitopo HA per mezzo di:
  • Dot blot
  • ELISA
  • Immunocitochimica
  • Immunoprecipitazione
  • Western blot
Anti-HA ad alta affinità è un monoclonale di ratto, per cui è possibile usarlo insieme a monoclonali murini per una doppia marcatura.
Biochem/physiol Actions
Anti-HA ad alta affinità riconosce la sequenza di 9 aminoacidi YPYDVPDYA, derivata dalla proteina emoagglutinina (HA) dell′influenza umana. Questo epitopo viene riconosciuto anche nelle proteine di fusione indipendentemente dalla sua posizione (N-terminale, C-terminale o interna)
Preparation Note
Concentrazione di lavoro: La concentrazione di lavoro del coniugato dipende dall′applicazione e dal substrato.
Le concentrazioni che seguono devono essere considerate come linee guida:
  • ELISA: per il rilevamento 100 ng/mL; per il rivestimento da 1 a 5 μg/mL
  • Immunoprecipitazione: Da 0,5 a 5 μg/mL
  • Western blot: da 50 a 200 ng/mL
Aggiungere 0,5 mL (11 867 423 001; 50 μg) o 2,5 mL (11 867 431 001; 500 μg) di acqua bidistillata a una concentrazione finale rispettivamente di 100 μg/mL o 200 μg/mL. Reidratare per 10 minuti prima dell′uso.
Analysis Note
Funzione analizzata in western blot.
Other Notes
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
12013819001SAB4300603SAE0197
description
from rat IgG1
description
from rat IgG1
description
affinity isolated antibody
description
Magnetic agarose, suspension
clone
3F10, monoclonal
clone
clone 3F10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
-
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
magnetic beads
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
lyophilized
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
form
buffered aqueous solution
form
suspension
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Pittogrammi
Exclamation markExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning-Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
does not flash
Punto di infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)