In the lyophilized form, this product is stored refrigerated at 2 - 8°C. This item is assigned a retest date, which is reported on the lot-specific Certificate of Analysis. Upon reconstitution at 20 mg/mL in DMSO, aliquot and store the solution at -20°C, protected from light, for up to 3 months.
616454
A 83-01
≥97% (HPLC), solid, TGF-β RI kinase inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
TGF-β RI Kinase Inhibitor IV, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor IV, 3-(6-Methylpyridin-2-yl)-4-(4-quinolyl)-1-phenylthiocarbamoyl-1H-pyrazole, A-83-01, ALK5 Inhibitor IV
Scegli un formato
CHF 206.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 206.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TGF-β RI Kinase Inhibitor IV, TGF-β RI Kinase Inhibitor IV, CAS 909910-43-6, is a cell-permeable, selective inhibitor of ALK-4/5/7-mediated signaling (IC₅₀ = 45, 12, and 7.5 nM, respectively).
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C([n]2nc(c(c2)c4c5c(ncc4)cccc5)c3nc(ccc3)C)Nc1ccccc1
InChI
1S/C25H19N5S/c1-17-8-7-13-23(27-17)24-21(19-14-15-26-22-12-6-5-11-20(19)22)16-30(29-24)25(31)28-18-9-3-2-4-10-18/h2-16H,1H3,(H,28,31)
HIJMSZGHKQPPJS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
ALK-4/5/7
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3
I clienti hanno visto anche
-
How can I store this molecule in its lyophilized form and how stable is it?
1 answer-