616371
Aprotinin, Bovine, Recombinant, Nicotiana sp., Animal-Free
recombinant, expressed in Nicotiana, heat and acid-stable competitive, reversible inhibitor of serine proteases
Sinonimo/i:
Aprotinin, Bovine, Recombinant, Nicotiana sp., Animal-Free, Pancreatic Trypsin Inhibitor, Trypsin-Kallikrein Inhibitor, Kallikrein-Trypsin Inactivator, Antikrein, Basic Pancreatic Trypsin Inhibitor
Scegli un formato
CHF 139.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 139.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in Nicotiana
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 757
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
powder
Attività specifica
≥5.0 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
chymotrypsin
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità