Documenti
A6279
Sigma-Aldrich
Aprotinin
3-7 TIU/mg protein, saline solution
Sinonimo/i:
BPTI, Inibitore della tripsina di pancreas bovino, Inibitore di tripsina (basico), Trasilolo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C284H432N84O79S7
Numero CAS:
Peso molecolare:
6511.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
Aprotinina, saline solution, 3-7 TIU/mg protein
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically filled
Forma fisica
saline solution
Attività specifica
3-7 TIU/mg protein
PM
~6,500
Solubilità
H2O: soluble >10 mg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
cow ... PTI(404172)
Descrizione generale
Aprotinin is a 58 amino acid-long protein, with a calculated molecular weight of 6512 Da, that acts as a serine protease inhibitor. Known also as bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI), aprotinin inhibits serine proteases such as chymotrypsin, kallikrein, plasmin and trypsin.
Applicazioni
L′Aprotinina è prevalentemente usata come inibitore della tripsina.
Azioni biochim/fisiol
L′Aprotinina è un inibitore competitivo di proteasi seriniche che forma complessi stabili con i siti attivi degli enzimi bloccandoli. Il legame è reversibile e la maggior parte dei complessi aprotinina-proteasi si dissocia a pH >10 o < 3. Strutturalmente l′Aprotinina è una proteina globulare monomera derivata da polmone bovino consistente in 58 aminoacidi, disposti in una catena polipetidica singola con tre ponti disolfuro.
Avvertenza
I prodotti con Aprotinina dovrebbero essere conservati a 2-8 °C.
Definizione di unità
Una unità di inibitore di tripsina (TIU) diminuirà l′attività di due unità di tripsina del 50%, in cui una sola unità di tripsina idrolizzerà 1,0 μmoli di N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilide per minuto a pH 7,8 e 25 °C. Un′altra unità usata comunemente è KIU, con 1 TIU = 1,300 KIU.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto è una soluzione riempita asetticamente con NaCl allo 0,9% e alcool benzilico allo 0,9%. Ha un′attività di 3-7 TIU/mg di proteina e 3-21 TIU/mL di soluzione.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kazuya Machida et al.
PloS one, 5(10), e13470-e13470 (2010-10-27)
Tyrosine kinases drive the proliferation and survival of many human cancers. Thus profiling the global state of tyrosine phosphorylation of a tumor is likely to provide a wealth of information that can be used to classify tumors for prognosis and
Molecular basis for p38 protein kinase inhibitor specificity
Lisnock et al.
Biochemistry, 38(11), 3456-3456 (1999-03-17)
Association between use of antenatal magnesium sulfate in preterm labor and adverse health outcomes in infants.
Robert Mittendorf et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 189(2), 613-613 (2003-10-04)
E M Benkhart et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 165(3), 1612-1617 (2000-07-21)
IL-10 is a unique cytokine because it is anti-inflammatory and immunosuppressive. IL-10 is regulated at the level of transcription, but the critical motifs and the relevant transcription factors controlling this gene have remained elusive to date. We now report that
William M Maniscalco et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 282(4), L811-L823 (2002-03-07)
Proper formation of the pulmonary microvasculature is essential for normal lung development and gas exchange. Lung microvascular development may be disrupted by chronic injury of developing lungs in clinical diseases such as bronchopulmonary dysplasia. We examined microvascular development, angiogenic growth
Articoli
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Protocolli
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.