Documenti fondamentali
609310
Sigma-Aldrich
Thyroglobulin, Bovine Thyroid Gland
Sinonimo/i:
Thyroglobulin, Bovine Thyroid Gland
Scegli un formato
100 MG
CHF 259.00
CHF 259.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 259.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.42
CHF 259.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
bovine thyroid
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Native thyroglobulin, consisting of two polypeptide homodimers of 330 kDa each, purified from bovine thyroid. This protein is an excellent source of N-linked glycans of various structures, including sialylated core fucose and oligomannose oligosaccharides. Gal-3-SO4 and GalNAc-6-SO4 residues, located in a single multi-branched complex type glycan, have been reported in calf thymus and human proteins.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Altre note
Rawitch, A.B., et al. 1993. Arch Biochem. Biophys. 300, 271.
Spiro, R.G. and Bhoyroo, V.D. 1988. J. Biol. Chem. 263, 14351.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3