Documenti fondamentali
598250
Millipore
THP
A water-soluble, neutral, and odorless disulfide reducing agent that is more stable and effective than DTT.
Sinonimo/i:
THP, Tris(hydroxypropyl)phosphine
Scegli un formato
1 G
Chiedi
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
Chiedi
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.25
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (31P-NMR)
Stato
viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
colorless
Solubilità
water: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
P(CCCO)(CCCO)CCCO
InChI
1S/C9H21O3P/c10-4-1-7-13(8-2-5-11)9-3-6-12/h10-12H,1-9H2
YICAEXQYKBMDNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A water-soluble, neutral, and odorless disulfide reducing agent that is more stable and effective than DTT. THP is comparable with TCEP (Cat. No. 580560) as a reducing agent. Its reduction capacity against oxidized glutathione is 0.232 meq/g (Note: TCEP has a reduction capacity of 0.182 meq/g). THP is also more resistant to air oxidation as compared to DTT.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Corrosive (L)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3