71194-M
0.5 M THP Solution
Reducing agent compatible with His•Bind chromatography
Sinonimo/i:
Tris(3-hydroxypropyl)phosphine
Scegli un formato
CHF 50.90
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 50.90
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
protein purification: suitable
applicazioni
sample preparation
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Purity: >80% by NMR. CAS: 4706-17-6. MW: 208.2.
Caratteristiche e vantaggi
Stability: More stable and effective than traditional reducing agents like dithiothreitol (DTT)
Reducing Capacity: greater reducing capacity than TCEP against oxidized glutathione
Ready-to-use: THP is provided as a ready-to-use 0.5 M solution in water, making it easy to use in many applications with flexible usage
Attenzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3