574776
Swinholide A, Theonella swinhoei
A dimeric dilactone macrolide that is cytotoxic to a variety of cancer cell lines in vitro.
Sinonimo/i:
Swinholide A, Theonella swinhoei
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
oil
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
colorless
Solubilità
acetone: soluble
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H](C[C@@H](C[C@@H]1C)OC)CC[C@@H]([C@H](O)[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C=C\C(=C\C[C@@H](C[C@H]3O[C@H](C[C@@H]([C@H]([C@H](C[C@H]([C@@H]([C@H](OC(=O)\C=C\C(=C\C[C@@H](C[C@H]5O[C@H](C[C@@H]([C@H]([C@H](C[C@H]([C@@H]2C)O)O)C)OC)CC=C5)O)\C)[C@H]([C@@H](O)[C@H](CC[
InChI
1S/C78H132O20/c1-45-23-29-57(79)37-59-19-17-21-61(95-59)41-71(91-15)52(8)68(82)44-70(84)54(10)78(56(12)76(88)48(4)28-32-64-40-66(90-14)36-50(6)94-64)98-74(86)34-26-46(2)24-30-58(80)38-60-20-18-22-62(96-60)42-72(92-16)51(7)67(81)43-69(83)53(9)77(97-73(85)3
RJVBVECTCMRNFG-ANKJNSLFSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Disrupts the actin cytoskeleton
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bubb, M.R., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 3463.
Kobayashi, M., et al. 1994. Chem. Pharm. Bull. 42, 19.
Doi, M., et al. 1991. J. Org. Chem. 56, 3629.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3