Documenti fondamentali
573098
Sigma-Aldrich
JAK2 Inhibitor III, SD-1029
The JAK2 Inhibitor III, SD-1029, also referenced under CAS 118372-34-2, controls the biological activity of JAK2.
Sinonimo/i:
JAK2 Inhibitor III, SD-1029, 9-(3,4-Dichlorophenyl)-2,7-bis(dimethylaminomethyl)-3,4,5,6,7,9-hexahydro-2H-xanthene-1,8-dione, 2HBr, NSC 371488
Scegli un formato
10 MG
CHF 194.00
CHF 194.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 194.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30Cl2N2O3 · 2HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
639.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 194.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (sum of isomers, HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A cell-permeable xanthenedione compound that acts as a JAK2-selective inhibitor. It exhibits much less effect on the cellular phosphorylation levels of Jak1 and Src and shows no significant inhibition towards a panel of 49 other protein kinases in cell-free kinase assays at a concentration of 10 µM. Effectively inhibits cell proliferation in JAK-activated BA/F3 cell lines as well as phosphorylation and nuclear translocation of cellular Stat3.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Altre note
Duan, Z., et al. 2006. Clin. Cancer Res.12, 6844.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1