Documenti fondamentali
486671
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-2,3-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-Butenedioic-2,3-d2 acid
Scegli un formato
5 G
CHF 1’040.00
CHF 1’040.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 1’040.00
About This Item
Formula condensata:
HO2CCD=CDCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’040.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
299-300 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]\C(=C(\[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D
VZCYOOQTPOCHFL-FBBQFRKLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
446.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
230 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Fumaric acid ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
47910
Fumaric acid
Stephan Berner et al.
ChemistryOpen, 8(6), 728-736 (2019-07-06)
The signal enhancement provided by the hyperpolarization of nuclear spins of biological molecules is a highly promising technique for diagnostic imaging. To date, most 13C-contrast agents had to be polarized in an extra, complex or cost intensive polarizer. Recently, the
A O'Gorman et al.
Translational psychiatry, 7(9), e1240-e1240 (2017-09-28)
The identification of an early biomarker of psychotic disorder is important as early treatment is associated with improved patient outcome. Metabolomic and lipidomic approaches in combination with multivariate statistical analysis were applied to identify plasma alterations in children (age 11)