557440
Ru360
≥97%, solid, Ca2+ uptake blocker in mitrochondria, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Ru360, (μ)[(HCO₂)(NH₃)₄Ru]₂OCl₃
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ru360, Ru360, is a cell-permeable oxygen-bridged dinuclear ruthenium amine complex. Binds to mitochondria with high affinity (Kd = 340 pM) and blocks Ca2+ uptake into mitochondria in vitro (IC₅₀ = 184 pM).
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
green
Solubilità
deoxygenated water: 0.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ca2+ uptake into mitochondria in vitro
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bassani, R.A., et al. 1998. Cell Calcium23, 433.
Matlib, M.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 10223.
Zhou, Z., et al. 1998. J. Physiol.507 (pt 2), 379.
Emerson, J., et al. 1993. J. Am. Chem. Soc.115, 11799.
Ying, W.-L., et al. 1991. Biochemistry30, 4949.
WGK 1