Documenti
550701-M
Sigma-Aldrich
Pyruvate Oxidase, Aerococcus viridans
Native pyruvate oxidase from Aerococcus viridans. Catalyzes the oxidation of pyruvate to acetylphosphate, carbon dioxide, and hydrogen peroxide in the presence of phosphate.
Sinonimo/i:
Pyruvate Oxidase, Aerococcus viridans
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized solid
Attività specifica
≥25 U/mg
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Impurezze
≤0.006% GPT
Colore
yellow
pI 
4.0
Solubilità
aqueous buffer: soluble
Attività estranea
GOT and lactate oxidase ≤0.002%
catalase ≤0.3%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Native pyruvate oxidase from Aerococcus viridans. Catalyzes the oxidation of pyruvate to acetylphosphate, carbon dioxide, and hydrogen peroxide in the presence of phosphate.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme which generates 1 µmol of H₂O₂ per min at 37°C, pH 6.5.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Hager, L.P. and Lipmann, F. 1955. Methods Enzymol. 1, 482.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3