Documenti fondamentali
545060
Millipore
Pyridoxal, Hydrochloride
Sinonimo/i:
Pyridoxal, Hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinal, HCl
Scegli un formato
25 G
CHF 278.00
CHF 278.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 278.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO3 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.21
CHF 278.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Merck USA index - 14, 7978
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[n+H]1c(c(c(c(c1)CO)C=O)O)C
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2