Documenti fondamentali
539690
Sigma-Aldrich
Protein Synthesis Initiation Inhibitor, NSC 119889
The Protein Synthesis Initiation Inhibitor, NSC 119889 blocks 5′-mediated/cap-dependent initiation of protein synthesis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Protein Synthesis Initiation Inhibitor, NSC 119889, 3,4,5,6-Tetrabromofluorescein
Scegli un formato
25 MG
CHF 243.00
CHF 243.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 243.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H8Br4O5
Peso molecolare:
647.89
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 243.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light brown
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A cell-permeable, xanthenyl compound that prevents mRNA-ribosome interaction and inhibits 5’-mediated/cap-dependent initiation of protein synthesis (>95% inhibition at 50 µM in in vitro translation assays using Krebs, rabbit reticulocyte, or E. coli S30 extract).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
human arginine methyl transferase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 1.41 µM against human arginine methyl transferase
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Novac, O., et al. 2004. Nucleic Acids Res.32, 902.
Tan, Y.J., et al. 2003. J. Cancer Res. Clin. Oncol.129, 437.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1