555558
Rho/SRF Pathway Inhibitor, CCG-1423
The Rho/SRF Pathway Inhibitor, CCG-1423, also referenced under CAS 285986-88-1, controls the biological activity of Rho/SRF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Rho/SRF Pathway Inhibitor, CCG-1423, N-(2-(4-Chloroanilino)-1-methyl-2-oxoethoxy)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzamide, MICAL-2 Inhibitor I, MRTF-A/SRF Transcription Inhibitor I, MLK1/SRF Transcription Inhibitor I
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H13ClF6N2O3/c1-9(15(28)26-14-4-2-13(19)3-5-14)30-27-16(29)10-6-11(17(20,21)22)8-12(7-10)18(23,24)25/h2-9H,1H3,(H,26,28)(H,27,29)
DSMXVSGJIDFLKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Evelyn, C.R., et al. 2007. Mol. Cancer Ther.6, 2249.
WGK 3