539578
PKG, Iα, Bovine Lung
Sinonimo/i:
cGMP-Dependent Protein Kinase Catalytic Subunit, PKG Iα Catalytic Subunit, Protein Kinase G Iα, cGMP-Dependent Protein Kinase Catalytic Subunit, PKGIα Catalytic Subunit, Protein Kinase G Iα
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥1300 units/μg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Colbran J.L., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 9589.
Corbin, J.D. and Doskeland, S.O. 1983. J Biol Chem258, 11391.
Witt, J.J. and Roskoski, R., Jr, 1975. Anal Biochem66, 253.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2