317505
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol
Cell-permeable activator of protein kinase C (PKC).
Sinonimo/i:
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol, DOG, PKC Activator IV
Descrizione
RTECS - RH0764500
Stato
oil
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Solubilità
chloroform: soluble
ethyl acetate: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Protein kinase C
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Risultati analitici
Altre note
MacEwan, D.J., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 246, 9.
Davis, R.J. 1985. J. Biol. Chem.260, 1562.
WGK 3