Documenti
11684795910
Roche
Kit per la rilevazione della morte cellulare in situ, fluoresceina
sufficient for ≤50 tests, suitable for detection
Sinonimo/i:
′, Fluorescein-12-UTP tetralithium salt
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
impiego
sufficient for ≤50 tests
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
flow cytometry: suitable
applicazioni
detection
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
I metodi ampiamente usati per determinare l'apoptosi comprendono l'analisi del DNA genomico mediante elettroforesi su gel di agarosio e saggi di frammentazione del DNA basati su 3H-timidina e, in alternativa, 5-bromo-2′-desossiuridina. Tali metodi prevedono la separazione, in una data popolazione cellulare, del DNA frammentato a basso peso molecolare dal DNA non frammentato ad alto peso molecolare. Pertanto, non forniscono informazioni sul destino di una singola cellula in una data popolazione cellulare, o in particolare, nelle sezioni di tessuto. In alternativa, si possono riconoscere le singole cellule apoptotiche al microscopio in base alla caratteristica condensazione e frammentazione della cromatina nucleare; questo metodo è però soggettivo e limitato a una finestra temporale relativamente stretta nella quale i cambiamenti morfologici sono massimi.
Il segno distintivo dell'apoptosi è la degradazione del DNA che, nelle prime fasi, riguarda il DNA connettivo internucleosomale. La frammentazione del DNA può produrre rotture sia a doppio che a singolo filamento (nick). Entrambi i tipi di rottura possono essere rilevati marcando i terminali 3′-OH liberi con nucleotidi modificati (ad es. biotina-dUTP, DIG-dUTP, fluoresceina-dUTP) in una reazione enzimatica. L′enzima desossinucleotidil transferasi terminale (TdT) catalizza la polimerizzazione, indipendente dal DNA stampo, dei desossiribonucleotidi all'estremità 3′ del DNA sia a singolo che a doppio filamento. Questo metodo è stato anche definito TUNEL (TdT-mediated dUTP-X nick end labeling), cioé marcatura delle estremità mediata da desossinucleotidil trasferasi terminale. In alternativa, gruppi 3′-OH liberi possono essere marcati usando una DNA polimerasi mediante un meccanismo detto Nick translation. Tale meccanismo riproduce la sequenza originale del DNA stampo. Tuttavia, il metodo TUNEL è considerato più sensibile e più veloce.
Kit per il rilevamento e la quantificazione dell'apoptosi a livello di singola cellula, basato sulla marcatura delle rotture del filamento di DNA (tecnologia TUNEL); analisi mediante microscopia a fluorescenza o citometria a flusso.
Specificità
La reazione TUNEL marca preferenzialmente le rotture del filamento di DNA che si generano durante il processo di apoptosi. Ciò consente di distinguere l′apoptosi dalla necrosi e dalle rotture del filamento di DNA indotte mediante sostanze citostatiche o irradiazione.
Applicazioni
Il kit per la rilevazione della morte cellulare in situ con fluoresceina, utilizza una tecnica non radioattiva precisa, veloce e semplice per identificare nelle cellule e nei tessuti la morte cellulare apoptotica sia a livello di singola cellula mediante microscopia a fluorescenza, sia da un punto di vista quantitativo mediante citometria a flusso. Pertanto, il kit per la rilevazione della morte cellulare in situ può essere utilizzato con molti sistemi di analisi diversi.
Alcuni esempi sono:
  • rilevazione di singole cellule apoptotiche in sezioni di tessuto congelate e fissate in formalina nella ricerca di base,
  • determinazione della sensibilità delle cellule maligne all'apoptosi indotta da farmaci nella ricerca sul cancro
  • tipizzazione delle cellule in fase di morte cellulare in popolazioni eterogenee mediante procedure di colorazione doppia
Caratteristiche e vantaggi
  • Sensibile: la marcatura diretta mediante fluoresceina-dUTP riduce il background di fondo
  • Veloce: l'uso della fluoresceina-dUTP consente l'analisi dei campioni direttamente dopo la reazione TUNEL
  • Comodo: non richiede alcuna fase preparatoria.
  • Accurato: identificazione dell'apoptosi a livello molecolare (rotture del filamento di DNA) e identificazione delle cellule nelle primissime fasi dell'apoptosi
Confezionamento
1 kit comprende 2 componenti.
Nota sulla preparazione
Soluzione di lavoro: aggiungere il volume totale (50 μL) della soluzione enzimatica ai rimanenti 450 μL di soluzione di marcatura per ottenere 500 μL di Mix di reazione TUNEL.
Miscelare bene per equilibrare i componenti.
Altre note
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Enzyme Solution (TdT)
  • Label Solution (fluorescein-dUTP)
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Zengxia Li et al.
Biologics : targets & therapy, 1(4), 455-463 (2007-12-01)
Medullary thyroid carcinoma (MTC), a neuroendocrine tumor arising from the thyroid gland, is known to be poorly responsive to conventional chemotherapy. The root of Stemona tuberosa Lour, also called Bai Bu, is a commonly used traditional Chinese anti-tussive medicine. The
A García-Peiró et al.
International journal of andrology, 34(6 Pt 2), e546-e553 (2011-05-04)
This investigation was conducted to assess the baseline level of sperm DNA fragmentation (SDF) in a cohort of patients presenting chromosomal rearrangements (nine reciprocal translocations and two inversions). In a separate experiment, a dynamic analysis to calculate the rate of
Muhammad M Abd-El-Barr et al.
Vision research, 47(27), 3394-3407 (2007-11-21)
Bardet-Biedl syndrome (BBS) is an oligogenic syndrome whose manifestations include retinal degeneration, renal abnormalities, obesity and polydactylia. Evidence suggests that the main etiopathophysiology of this syndrome is impaired intraflagellar transport (IFT). In this study, we study the Bbs4-null mouse and
Yanli Song et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 295(2), H677-H690 (2008-06-17)
Heterozygous bone morphogenetic protein receptor-II-knockout (BMPR2(+/-)) mice have a similar genetic trait like that in some idiopathic pulmonary arterial hypertension patients. To examine the effect of pulmonary endothelial injury in BMPR2(+/-) mice, we challenged the mice with two injections of
Yuxia Zhang et al.
Molecular and cellular biology, 30(6), 1341-1356 (2010-01-13)
Small heterodimer partner (SHP) is an epigenetically regulated nuclear transcriptional repressor that suppresses the development of liver cancer by inhibiting cellular growth. Here we report a novel cytoplasmic function of SHP through its regulation of mitochondrial activity. SHP is a
Articoli
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.