5.30838
NMD Inhibitor
≥95% (HPLC), powder, NMD inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
NMD Inhibitor, Ethyl 2-(((6,7-dimethyl-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinoxalinyl)acetyl)amino)-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, Nonsense-Mediated mRNA Decay Inhibitor 14, NMDI-14
About This Item
Prodotti consigliati
product name
NMD Inhibitor,
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
SMG7
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3