SML0517
Amlexanox
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-7-(1-methylethyl)-5-oxo-5H-[1]Benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid, AA 673, Amoxanox, CHX 3673
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL at warmed, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21)
SGRYPYWGNKJSDL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.