5.30655
Mitochondrial GPDH Inhibitor, iGP-1
Sinonimo/i:
Mitochondrial GPDH Inhibitor, iGP-1, N-(4-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-phenyl)-succinamic acid, Mitochondrial sn-Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase Inhibitor, mGPDH Inhibitor, inhibitor of m GPDH 1, iGP1, N-(4-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-phenyl)-succinamic acid, Mitochondrial sn-Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase Inhibitor, mGPDH Inhibitor, inhibitor of mGPDH 1, iGP1
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
6.3 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
mGPDH
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3