Vai a
94124
sn-Glycerol 3-phosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinonimo/i:
D-Glycerol 1-phosphate lithium salt, L-Glycerol 3-phosphate lithium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H9O6P · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.07 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D +2.0±0.5°°, c = 1 in H2O
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H](O)CO)(O)O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
AWUCVROLDVIAJX-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
Glycerol 3-phosphate (G3P) is an important intermediate of carbohydrate and lipid metabolic pathways. It is produced from glycerol by glycerol kinase or from dihydroxyacetone phosphate by glycerol 3-phosphate dehydrogenase. G3P may enter the G3P shuttle to generate NAD+, or may be converted to glyceraldehyde 3-phosphate and enter glycolysis or the lipid biosynthesis pathway. Ugp-dependent transport system for G3P in E. coli.
Metabolite in glycerolipid metabolism and glycerophospholipid metabolism. Ugp-dependent transport system for G3P in E. coli.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
506613744212436
description
≥95.0% (TLC)
description
≥95% (TLC)
description
≥95.0% (TLC)
description
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
optical activity
[α]/D +2.0±0.5°°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D 14.5±2.5°, c = 0.1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)