5.09708
SKF-97541
Sinonimo/i:
SKF-97541, GABA B Receptor Agonist, SKF-97541, SKF 97541, CGP 35024, 3-APMPA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H12NO2P/c1-8(6,7)4-2-3-5/h2-5H2,1H3,(H,6,7)/p+1
NHVRIDDXGZPJTJ-UHFFFAOYSA-O
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
GABAB
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Piqueras, L., and Martinez, V. 2004. Br. J. Pharmacol.142, 1038.
Seabrook, G.R., et al. 1990. Br. J. Pharmacol.101, 949.
WGK 3