Vai a
SML2480
Mirabegron
≥98% (HPLC), β3-adrenoceptor agonist, powder
Sinonimo/i:
2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, YM 178, YM178(R)-Mirabegron
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 108.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 433.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.51
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 108.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Mirabegron, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -16 to -22°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CNCCC1=CC=C(NC(CC2=CSC(N)=N2)=O)C=C1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m0/s1
InChI key
PBAPPPCECJKMCM-IBGZPJMESA-N
Application
Mirabegron has been used as a β3-adrenergic receptor (β3-AR) agonist in an in vitro experiment to determine whether β3-AR stimulation specifically activates brown adipose tissue (BAT) thermogenesis in humans.
Biochem/physiol Actions
Mirabegron is a non-antimuscarinic orally active drug with the potential to treat patients with overactive bladder (OAB) symptoms. It aids in bladder relaxation by acting on neural control of the storage phase of micturition by targeting β3-AR. Mirabegron is also used to treat neurogenic detrusor overactivity (NDO) in pediatric patients.
Mirabegron is a potent and selective β3-adrenoceptor agonist that activates the β3 adrenergic receptor in the detrusor muscle in the bladder leading to muscle relaxation and an increase in bladder capacity.
potent and selective β3-adrenoceptor agonist
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TA9H11E4179DBP1313Y0002371
Mirabegron ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2480
Mirabegron
Mirabegron British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1313
Mirabegron
Mirabegron CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Supelco
Y0002371
Mirabegron
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D -16 to -22°, c = 0.5 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mirabegron
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the solubility of item SML2480, Mirabegron?
    1 answer
    1. The solubility test points, not upper limits, are as follows:
      - DMF: 5 mg/ml
      - DMSO: 5 mg/ml
      - PBS (pH 7.2) (1:6): 0.1 mg/ml
      - Ethanol: 3 mg/ml