1587001
USP
Pyridoxine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pyridoxine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
214-215 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Pyridoxine Hydrochloride Tablets
- Pyridoxine Hydrochloride Injection
- Water-Soluble Vitamins Tablets
- Water-Soluble Vitamins Capsules
- Water-Soluble Vitamins Preparation
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Chewable Gels
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)