Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 329.00 |
Informazioni su questo articolo
description
Sulfhydryl specific, water soluble biotinylation reagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ICC(=O)NCCOCCOCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C18H31IN4O5S/c19-11-16(25)21-6-8-28-10-9-27-7-5-20-15(24)4-2-1-3-14-17-13(12-29-14)22-18(26)23-17/h13-14,17H,1-12H2,(H,20,24)(H,21,25)(H2,22,23,26)
InChI key
LWGLKVINXNMNJX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Incorporates a 12 atom hydrophilic spacer.
- Typically coupled to sulfhydryl groups at pH 7.5 - 8.5
- Especially useful for cysteine labeling in many proteomics type applications such as peptide mapping and mass spectrometry.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description - | description ≥95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) - |
| description Sulfhydryl specific, water soluble biotinylation reagent | description - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?