Documenti fondamentali
5.05227
Sigma-Aldrich
(-)-Cytisine
Sinonimo/i:
(-)-Cytisine, nAChR Agonist, (-)-Cytisine, Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, (-)-Cytisine, Baptitoxine, Sophorine
Scegli un formato
10 MG
CHF 79.70
CHF 79.70
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 79.70
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 79.70
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
water: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21C[C@@H]3CNC[C@H](C3)C2=CC=CC1=O
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9-/m0/s1
ANJTVLIZGCUXLD-IUCAKERBSA-N
Descrizione generale
A potent agonist selective for neuronal nAChRs (Ki = 2, 5890, 480, 329, and 492 nM at α4β2, α7, α3β4, α6/α4β4, α1β1γδ, respectively). Clinically used as a smoking cessation medicine and often used in addiction studies.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
nAChR
Reversible: yes
Target Ki: 2, 5890, 480, 329, and 492 nM at &alpha
Attenzione
Toxicity: Toxic (F)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Chen, Y., et al., 2012. Br J Pharmacol.165, 1006.
West, R., 2011, N. Engl. J. Med.365, 1193.
Happe, K., et al., 1994. Neurosci.62, 929.
Reavill, C. et al., 1990. Neuropharmacol.29, 619.
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3