Merck
P3490
Ponasterone A
≥65%
Sinonimo/i:
2β,3β,14α,20R,22R-Pentahydroxy-5β-cholest-7-en-6-one, 25-Deoxy-20-hydroxyecdysone, 25-Deoxyecdysterone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
concentration
≥65%
solubility
ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H44O6/c1-15(2)6-7-23(31)26(5,32)22-9-11-27(33)17-12-19(28)18-13-20(29)21(30)14-24(18,3)16(17)8-10-25(22,27)4/h12,15-16,18,20-23,29-33H,6-11,13-14H2,1-5H3/t16-,18-,20+,21-,22-,23+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChI key
PJYYBCXMCWDUAZ-JJJZTNILSA-N
Application
Ponasterone A has been used to induce the expression of human huntingtin (HTT).
Suitable as an inducer of ecdysone-inducible mammalian expression system.
Biochem/physiol Actions
Ponasterone A is an analogue of ecdysone.
Ponasterone A is an insect hormone, involved in regulating metamorphosis.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)