Documenti
900263
Sigma-Aldrich
(+)-Sparteine
Sinonimo/i:
Pachycarpine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n/D 1.527
Stringa SMILE
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3