Documenti fondamentali
5.04480
Sigma-Aldrich
Conantokin G
Sinonimo/i:
Conantokin G, Gly-Glu-γ-CarboxyGlu-γ-CarboxyGlu-Leu-Gln-γ-CarboxyGlu-Asn-Gln-γ-CarboxyGlu-Leu-Ile-Arg-γ-CarboxyGlu-Lys-Ser-Asn-NH2
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
0.8 μM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C88H138N26O44/c1-7-34(6)61(77(138)103-41(12-10-20-98-88(96)97)63(124)107-48(23-35(78(139)140)79(141)142)69(130)100-40(11-8-9-19-89)64(125)113-54(31-115)76(137)104-45(62(95)123)28-57(93)118)114-75(136)47(22-33(4)5)106-70(131)49(24-36(80(143)144)81(145)146)109-67(128)44(14-17-56(92)117)102-74(135)53(29-58(94)119)112-73(134)51(26-38(84(151)152)85(153)154)110-66(127)43(13-16-55(91)116)101-68(129)46(21-32(2)3)105-71(132)52(27-39(86(155)156)87(157)158)111-72(133)50(25-37(82(147)148)83(149)150)108-65(126)42(15-18-60(121)122)99-59(120)30-90/h32-54,61,115H,7-31,89-90H2,1-6H3,(H2,91,116)(H2,92,117)(H2,93,118)(H2,94,119)(H2,95,123)(H,99,120)(H,100,130)(H,101,129)(H,102,135)(H,103,138)(H,104,137)(H,105,132)(H,106,131)(H,107,124)(H,108,126)(H,109,128)(H,110,127)(H,111,133)(H,112,134)(H,113,125)(H,114,136)(H,121,122)(H,139,140)(H,141,142)(H,143,144)(H,145,146)(H,147,148)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H4,96,97,98)
HTBKFGWATIYCSF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The most selective and potent non-competitive antagonist among the members of the conantokin peptide family for NR2B-containing NMDAR channels (Ki = 0.8 µM with close to 100% inhibition of NR1/NR2B mediated current). Widely used for studies related to NMDAR neurotransmissions in both peripheral and center nervous systems.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
NMDA receptors
Confezionamento
Yes
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Gly-Glu-γ-CarboxyGlu-γ-CarboxyGlu-Leu-Gln-γ-CarboxyGlu-Asn-Gln-γ-CarboxyGlu-Leu-Ile-Arg-γ-CarboxyGlu-Lys-Ser-Asn-NH₂
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Sheng, Z., et al. 2007. Neuropharmacology.53, 145.
Sheng, Z., et al. 2009. Neuropharmacology.57, 127.
Zhou, L., et al. 1996. J. Neurochemistry.66, 620.
Hammerland, L., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.226, 239.
Mena, E., et al. 1990. Neurosci Lett.118, 241.
Donevan, D., et al. 2000. Mol Pharmacol.58, 614.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3