Vai a
P3932
Poli(2-idrossietil metacrilato)
BioReagent, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Poli(2-HEMA), Poli-HEMA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 567.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’230.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H10O3)n
Numero CAS:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
CHF 567.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
ethanol: 120 mg/mL
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Il poli(2-idrossietil metacrilato) è stato usato:
  • come substrato non adesivo nella preparazione di sospensioni di singole cellule
  • per impianti nella cornea di topo nel saggio micropocket corneale
  • per rivestire le piastre dei pozzetti nel saggio delle sfere con cellule staminali mesenchimali di derivazione adiposa.
Biochem/physiol Actions
Il poli(2-idrossietil metacrilato) è un composto acrilico usato in odontoiatria. Si usa principalmente per inibire l′adesione cellulare alle superfici di crescita nei recipienti per coltura.
Physical form
Polimero dilatabile in acqua. Idrogel.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
529257529265192066
form
powder
form
crystals
form
powder
form
crystalline
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
ethanol: 120 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli(2-idrossietil metacrilato)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the defined molecular weight of this product- P3932? I would like to use it to coat plates in order to create spheroids from single cells and the best poly-HEMA is MW ~30,000 the closest product sigma offers is 529265- MW ~20,000.
    1 answer
    1. The approximate molecular weight of P3932 Sigma-Aldrich Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) is 300,000.
      Helpful?
  2. Bioreagentとのことですが、残留溶媒や微量元素等の規格が設定されているのでしょうか。また、COAのPerformanceは何の規格になるのでしょうか。 ご教示のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。
    1 answer
    1. The Certificate of Analysis provides the tests performed and the lot-specific results.